Key Documents
58985
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC LC-18 SUPELCOSIL, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
11.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.1 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with DABTH-AA
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Uma fase alquil hidrofóbica de uso geral que é muito retentiva e gera um bom formato de pico para uma ampla variedade de compostos.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.