Documentos Principais
569252-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC Discovery RP18
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC C18 Discovery® HS, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
20% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3.2 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
  • Um método de RP-HPLC indicativo de estabilidade para a determinação do medicamento de molnupiravir para COVID-19 aplicado usando nanoformulações em estudos de permeabilidade.: Essa pesquisa desenvolveu um método robusto de RP-HPLC para a análise quantitativa de molnupiravir, um tratamento para COVID-19, utilizando nanoformulações. O estudo destaca a estabilidade e a efetividade do método em estudos de permeabilidade, demonstrando seu potencial na análise farmacêutica (Reçber et al., 2022).
  • Análise de terizidona no plasma usando o método HPLC-UV e sua aplicação em um estudo farmacocinético de pacientes com tuberculose resistente a medicamentos.: O estudo desenvolveu e validou um método HPLC-UV para analisar terizidona no plasma, essencial para estudos farmacocinéticos em pacientes com tuberculose resistente a medicamentos. A confiabilidade do método apoia seu uso em pesquisas clínicas e farmacológicas (Mulubwa e Mugabo, 2018).
  • Otimização do método de LC para a quantificação de doxorrubicina em amostras de plasma e urina em vista de estudos de terapia de farmacocinética, biomédica e monitoramento de medicamentos.: Esta pesquisa se concentra na otimização de um método de cromatografia líquida para quantificar a doxorrubicina no plasma e na urina. É crucial para estudos de farmacocinética, biomedicina e monitoramento de medicamentos, garantindo um monitoramento terapêutico exato e preciso (Maliszewska et al., 2018).
  • Determinação universal de efavirenz no estudo de transporte, perfusão de placenta em ratos e lisado de placenta por HPLC-UV.: Este estudo introduz um método HPLC-UV universal para determinar efavirenz em várias matrizes biológicas, incluindo estudos de transporte, perfusão de placenta em ratos e lisado. É significativo para a pesquisa farmacocinética e distribuição de medicamentos (Zelena et al., 2017).
Características e benefícios
  • Estável, com pouco vazamento, para aplicações de LC-MS
  • Escalável do analítico ao preparatório
  • Altamente estável para garantir excelente reprodutibilidade entre corridas e entre lotes
  • Maior hidrofobicidade para melhor resolução de analitos difíceis
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Awantika Singh et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(6), 485-496 (2015-07-15)
Adhatoda beddomei and Adhatoda vasica are popular Ayurvedic medicinal plants in India, belonging to the family Acanthaceae. Tricyclic quinazoline alkaloids are found to be the most abundant in these plants which are responsible for broad-spectrum medicinal properties. This study aims
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Ismail Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1033-1034, 261-270 (2016-09-07)
A simple, economical, fast, and sensitive RP-HPLC-UV method has been developed for the simultaneous quantification of Sorafenib and paclitaxel in biological samples and formulations using piroxicam as an internal standard. The experimental conditions were optimized and method was validated according
Lucie Zelena et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 137, 70-77 (2017-01-17)
Efavirenz is an antiretroviral drug used in the treatment of HIV-positive patients. A simple, fast and sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed in order to determine efavirenz in three types of samples provided from pharmacokinetic studies. The analysis
Conteúdo relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLC