568523-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC C18 Discovery® HS, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
20% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3.2 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Características e benefícios
- Estável, com pouco vazamento, para aplicações de LC-MS
- Escalável do analítico ao preparatório
- Altamente estável para garantir excelente reprodutibilidade entre corridas e entre lotes
- Maior hidrofobicidade para melhor resolução de analitos difíceis
Informações legais
Aplicação
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.