Documentos Principais
G005865
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Propionitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
condition: 6 mL hexane
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: vaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: propionitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1117 psi (77 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
Soybean oil was cleaned using Silica SPE and analyzed as 5% sample in acetone (w/v).
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    LLL
    OOO
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
tubo ou placa SPE
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)