569250-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC C18 Discovery® HS, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
20% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3.2 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies.: This study developed a robust RP-HPLC method to determine molnupiravir in various nanoformulations, showcasing its potential application in permeability studies and ensuring drug stability (Reçber et al., 2022) (Reçber et al., 2022).
- Analysis of terizidone in plasma using HPLC-UV method and its application in a pharmacokinetic study of patients with drug-resistant tuberculosis.: This research presented an HPLC-UV method for analyzing terizidone in plasma, facilitating its use in pharmacokinetic studies of patients with drug-resistant tuberculosis (Mulubwa and Mugabo, 2018) (Mulubwa and Mugabo, 2018).
- Optimization of LC method for the quantification of doxorubicin in plasma and urine samples in view of pharmacokinetic, biomedical and drug monitoring therapy studies.: The study optimized an LC method for quantifying doxorubicin in plasma and urine, crucial for pharmacokinetic, biomedical, and drug monitoring therapy applications (Maliszewska et al., 2018) (Maliszewska et al., 2018).
Características e benefícios
- Estável, com pouco vazamento, para aplicações de LC-MS
- Escalável do analítico ao preparatório
- Altamente estável para garantir excelente reprodutibilidade entre corridas e entre lotes
- Maior hidrofobicidade para melhor resolução de analitos difíceis
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.