M70533
1-Methyl-3-phenylpropylamine
98%
Sinônimo(s):
3-Amino-1-phenylbutane, 4-Phenyl-2-butylamine
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
228-232 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
chave InChI
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
97.78 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?