C65408
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
98%
Sinônimo(s):
4-Chlorophenethylamine
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
p.e.
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
chave InChI
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?