Documentos Principais
445355
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Aminoindan
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-1-Indanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N
Número CAS:
Peso molecular:
133.19
Beilstein:
2206708
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +16.5°, c = 1.5 in methanol
índice de refração
n20/D 1.562 (lit.)
p.e.
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
chave InChI
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)