1.50032-M
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5µm) LiChroCART™ 250-4.6
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
11.2% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 85000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0