Key Documents
1.51453
Supelco
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) Hibar® RT 150-4.6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Nível de qualidade
Características
endcapped
Parâmetros
400 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
matriz
fully porous particle
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
técnica de separação
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
A coluna Purospher® STAR RP-8 com substituição dos grupos silanol (endcapped) permite os melhores resultados e a maior flexibilidade devido a sua ampla faixa de pH, até pH 10,5, seu melhor desempenho e maior eficácia de separação. A Purospher STAR RP-8 endcapped é especialmente adequada para a separação de compostos hidrofóbicos fortes e peptídeos.
Coluna de HPLC
Nota de análise
Pressão: ≤ 80 bar
Pratos teóricos (N/m) (tolueno): ≥ 85000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): ≥ 1,0
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13