1.50270
Purospher®STAR RP-8 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 4-4
About This Item
Produtos recomendados
product name
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ Guard-cartridge
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
10 pak of
Extensão da rotulagem
11.2% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
0.4 cm × 4 mm
área da superfície
330 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications