Documentos Principais
1.50359
Supelco
Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 250-4,6, L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 5 µm são projetadas para uso universal e permitem a separação de compostos quelantes básicos, neutros e metálicos com fases móveis simples e excelente simetria de pico. Elas são baseadas em partículas de sílica totalmente porosas e ultrapuras (Tipo B). Essas colunas oferecem uma excelente estabilidade de pH 1,5 a 10,5 em uma ampla faixa de variação de temperatura e adequação para até 100% de fases móveis aquosas. Além disso, elas demonstram as melhores características de retenção em todas as rodadas, conforme comprovado pelo teste de Tanaka. Graças a essas características, as colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 5 µm permitem flexibilidade máxima para usar as melhores condições cromatográficas para qualquer separação, incluindo a fase reversa.O Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 5 µm LiChroCART 250-4,6 é uma coluna de cartucho que requer um suporte de coluna de cartucho manuCART com código de peça 1.51486.0001. O manuCART pode ser usado para segurar uma coluna de cartucho com ou sem integração direta de uma coluna de proteção de 4-4 mm. A coluna de guarda recomendada é a Purospher® STAR RP-18 com endcapping (5 µm) LiChroCART 4-4 código de peça 1.50250.0001.A dimensão da coluna de 250 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno é a escolha ideal para a separação por HPLC de alta resolução de amostras complexas.O item 1.50359.1003 é um kit de validação contendo 3 colunas de cartucho Purospher® STAR RP-18 com endcapping, 5 µm LiChroCART 250-4,6 de 3 lotes de materiais de base diferentes.Saiba mais sobre as colunas Purospher® STAR HPLC e UHPLCSaiba mais sobre o portfólio de colunas de HPLC Supelco e o desenvolvimento de métodos:Brochura: Guia de seleção da coluna de HPLC e UHPLCBrochura: Um Guia prático para HPLC - Guia de desenvolvimento de método
Aplicação
Destinada a ser utilizada na separação das aflatoxinas, aldeídos, alcaloides, antibióticos, catecolaminas, explosivos, oligonucleotídeos, ésteres, vitaminas solúveis em gordura, lipídios, ácidos graxos, flavonoides, cetonas, nitrosaminas, nucleotídeos, PAHs, PCBs, peptídeos, pesticidas, fenóis, ftalatos, conservantes, esteroides, esteroides metabolizados, sulfonamidas, adoçantes e vitaminas solúveis em água.
Características e benefícios
  • Sílica ultra pura (99,999%) para excelente simetria de pico
  • Alta eficiência de separação
  • Resultados reprodutíveis de execução a execução e lote a lote
  • O melhor desempenho completo de acordo com Tanaka
  • Excelente estabilidade do pH 1,5 a 10,5
  • Sem colapso de fase ao usar fases móveis altamente aquosas
  • Boa adequação para aplicações de LC-MS
Nota de análise
Pressão: ≤ 130 bar
Pratos teóricos (N/m) (tolueno): ≥ 80000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): ≥ 1,5
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany