1.50248
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® STAR NH2 (5 µm) LiChroCART® 250-4.6
About This Item
Produtos recomendados
product name
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
3.5% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
NH2 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≤ 3.0