Key Documents
1.50242
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge set including manuCART holder
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Conjunto de cartuchos Purospher® STAR RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped) (3 µm) LiChroCART 55-4, L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge set including manuCART holder
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
5.5 cm × 4 mm
área da superfície
330 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 3 µm são projetadas para uso universal e permitem a separação de compostos quelantes básicos, neutros e metálicos com fases móveis simples e excelente simetria de pico. Elas são baseadas em partículas de sílica totalmente porosas e ultrapuras (Tipo B). Essas colunas oferecem uma excelente estabilidade de pH 1,5 a 10,5 em uma ampla faixa de variação de temperatura e adequação para até 100% de fases móveis aquosas. Além disso, elas demonstram as melhores características de retenção em todas as rodadas, conforme comprovado pelo teste de Tanaka. O conjunto de cartuchos Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm LiChroCART 55-4 contém uma coluna de cartucho Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm LiChroCART 55-4 e um suporte de coluna de cartucho manuCART 55 mm, número de peça 1.50226.0001. As colunas de cartucho LiChroCART montadas com um suporte de coluna de cartucho manuCART são apertadas à mão apenas e, portanto, têm uma estabilidade de pressão máxima de 250 bar. A dimensão da coluna de 55 mm de comprimento x 4 mm de diâmetro interno é a escolha ideal para separações rápidas por HPLC. Saiba mais sobre as colunas Purospher® STAR HPLC e UHPLCSaiba mais sobre o portfólio de colunas de HPLC Supelco e o desenvolvimento de métodos:Brochura: Guia de seleção da coluna de HPLC e UHPLCBrochura: Um Guia prático para HPLC - Guia de desenvolvimento de método
Aplicação
Destinada a ser utilizada na separação das aflatoxinas, aldeídos, alcaloides, antibióticos, catecolaminas, explosivos, oligonucleotídeos, ésteres, vitaminas solúveis em gordura, lipídios, ácidos graxos, flavonoides, cetonas, nitrosaminas, nucleotídeos, PAHs, PCBs, peptídeos, pesticidas, fenóis, ftalatos, conservantes, esteroides, esteroides metabolizados, sulfonamidas, adoçantes e vitaminas solúveis em água.
Características e benefícios
  • Sílica ultra pura (99,999%) para excelente simetria de pico
  • Alta eficiência de separação
  • Resultados reprodutíveis de execução a execução e lote a lote
  • O melhor desempenho completo de acordo com Tanaka
  • Excelente estabilidade do pH 1,5 a 10,5
  • Sem colapso de fase ao usar fases móveis altamente aquosas
  • Boa adequação para aplicações de LC-MS
Nota de análise
Pressão: ≤ 55 bar
Pratos teóricos (N/m) (1,2-benzantraceno): ≥ 130000
Simetria (1,2-benzantraceno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (1,2-benzantraceno): ≤ 12,0
Abrangência dos testes: passa no teste
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany