39441
Nitrate Reagent B
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Sulfanilic acid solution, 4-Aminobenzenesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Nível de qualidade
composição
acetic acid (30%), 1000 mL
sulfanilic acid, 8.0 g
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
adequação
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
coliforms
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Artigos
Vibrio Detection
On the Trail of Campylobacter
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.