Documentos Principais
1.05287
Millipore
Ágar de xilose lisina e desoxicolato GranuCult®
acc. ISO 6579, ISO 19250, and APHA, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar XLD
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
ISO 19250
ISO 6579
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
solubilidade
55 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
O ágar de xilose lisina e desoxicolato GranuCult® foi desenvolvido para o isolamento e diferenciação de Enterobacteriaceae patogênicas, especialmente das espécies de Shigella e Salmonella. A degradação de xilose, lactose e sacarose em ácido faz com que o vermelho de fenol mude de cor para amarelo. A produção de sulfeto de hidrogênio é indicada por tiossulfato e sal de ferro (III), que reagem para formar um precipitado de sulfeto de ferro preto nas colônias. As bactérias que descarboxilam a lisina em cadaverina podem ser reconhecidas pelo aparecimento de uma coloração roxa ao redor das colônias devido ao aumento do pH. Essas reações podem ocorrer simultaneamente ou sucessivamente, fazendo com que o indicador de pH exiba vários tons de cor, ou mude sua cor de amarelo para vermelho em incubação prolongada. O meio de cultura é moderadamente seletivo, portanto, o crescimento de organismos indesejados é suprimido, enquanto as bactérias desejadas podem ser agrupadas provisoriamente por meio da leitura do efeito líquido da dissimilação de carboidratos, da descarboxilação de lisina e da formação de sulfeto de hidrogênio, que origina colônias pretas. O ágar é o agente solidificante.
Aplicação
O ágar de xilose lisina e desoxicolato GranuCult® é adequado para o isolamento e diferenciação de Enterobacteriaceae patogênicas, especialmente de espécies de Shigella e Salmonella em alimentos, rações, água e outros materiais.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente a ligeiramente opalescente
Aspecto (cor): vermelho
valor de pH (25 °C): 7,2-7,0
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Inóculo no meio de referência (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Contagem de colônias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Contagem de colônias (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Recuperação no meio de teste (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50%
Recuperação no meio de teste (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 50%
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Crescimento ou inibição parcial
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Crescimento ou inibição parcial
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inibição total
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inibição total
Colônias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Colônias com centro preto
Colônias (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Contagem de colônias com centro preto
Colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Colônias amarelas
Colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Colônias amarelas
Incubação: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C
Uma taxa de recuperação de 50 % é equivalente a um valor de produtividade de 0,5.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Meio de referência: Ágar tríptico de soja
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Artigos
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Technical article on Cultivation of Shigella