14781
XLD Agar ISO 6579-1:2017
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Xylose Lysine Deoxycholate Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.80 g/L
lactose, 7.5 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 1.0 g/L
sodium thiosulfate, 6.8 g/L
sucrose, 7.5 g/L
xylose, 3.75 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
Salmonella spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?