Documentos Principais
1.07700
Millipore
Caldo de RAPPAPORT-VASSILIADIS-soja (base) GranuCult®
ISO 6579, for Salmonella spp.
Sinônimo(s):
Caldo para enriquecimento de Salmonella segundo Rappaport e Vassiliadis, Caldo Rappaport Vassiliadis para enriquecimento de Salmonella, Caldo de RVS (base)
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 6579
Nível de qualidade
Formulário
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.0-5.4 (25 °C, 41.8 g/L in H2O, after autoclaving)
densidade volumétrica
700 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
O caldo RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soja) é um meio seletivo para o enriquecimento e isolamento de Salmonella. Ele é uma modificação do meio de Rappaport original, em que se usa peptona de soja em vez de triptona (peptona da caseína) para melhorar as taxas de recuperação de Salmonella. A eficiência do caldo de RVS para seleção de Salmonella é baseada (a) na capacidade da Salmonella sp. de se multiplicar em pressões osmóticas relativamente altas, em valores de pH relativamente baixos, em uma temperatura alta e com necessidades nutricionais modestas, e (b) na supressão do efeito tóxico do verde de malaquita em relação à Salmonellae na presença de cloreto de magnésio.
Aplicação
O caldo RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soja) (base) é usado para o enriquecimento seletivo de Salmonella em alimentos, ração animal, água e outros materiais.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): azul-escuro
valor de pH (25 °C): 5,0-5,4
Teste de promoção de crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo misto de Salmonella, E.coli e P. aeruginosa
Adicionalmente monocultura de E.coli e E.faecalis
Confirmação em ágar de XLD resp. ágar tríptico de soja
Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Crescimento em ágar de XLD (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 colônias
Crescimento em ágar de XLD (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 colônias
Colônias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): incolor com centro preto
Colônias (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): incolor com centro preto
Crescimento em ágar tríptico de soja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 colônias
Incubação:
Caldo RVS: 24 ± 3 horas a 41,5 ± 1 °C aeróbio
Confirmação em ágar de XLD resp. ágar tríptico de soja: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C aeróbio
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1