Key Documents
1.09878
Millipore
Meio RAPPAPORT-VASSILIADIS modificado semissólido (base)
pkg of 500 g, ISO 6579, for Salmonella spp.
Sinônimo(s):
Meio MSRV (base)
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 6579
Nível de qualidade
forma
powder (dehydrated (DCM))
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.1-5.4 (25 °C, 31.8 g/L in H2O)
solubilidade
31.6 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
O meio RAPPAPORT-VASSILIADIS modificado semissólido (base) é uma modificação semissólida do caldo Rappport-Vassiliadis para enriquecimento. É um meio rápido e sensível para o isolamento de Salmonella spp. e pode ser semeado diretamente após o pré-enriquecimento. Sua eficiência deve-se à capacidade das salmonelas de migrarem para o meio semissólido, formando assim halos de crescimento opacos. Os agentes seletivos, como cloreto de magnésio, verde de malaquita e novobiocina, juntamente com a temperatura de incubação elevada de 41,5 °C, inibem a motilidade de outros microrganismos. Este meio não é adequado para detectar salmonela imóvel, pois o princípio de detecção baseia-se na motilidade.
Aplicação
O meio RAPPAPORT-VASSILIADIS modificado semissólido (base) é adequado para o enriquecimento seletivo e detecção presuntiva de Salmonella em alimentos e ração animal, fezes animais e amostras ambientais a partir do estágio primário de produção.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): azul
Valor de pH (25 °C): 5,1-5,4
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Crescimento (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Zona turva branco-acinzentada que se estende além da gota inoculada. Após 24–48 h, a zona turva terá migrado (quase) totalmente sobre a placa.
Crescimento (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Zona turva branco-acinzentada que se estende além da gota inoculada. Após 24–48 h, a zona turva terá migrado (quase) totalmente sobre a placa.
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Possível crescimento no local da gota inoculada sem uma zona turva.
Crescimento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Possível crescimento no local da gota inoculada sem zona turva.
Crescimento (Citrobacter freundii ATCC 8090): crescimento ausente ou possível crescimento no local da gota inoculada sem zona turva.
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): crescimento ausente
Crescimento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): crescimento ausente
Incubação:
2 x 24 ± 3 horas a 41,5 ± 1 °C aeróbia.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1