1.46181
Rappaport Vassiliadis Medium
ready-to-use, tube filling volume 10 mL
Sinônimo(s):
RVS Medium; Salmonella Enrichment Medium acc. to Rappaport and Vassiliadis
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
USP 62
Nível de qualidade
descrição
For the selective enrichment of samples for Salmonella sp. in accordance to EP
forma
liquid (ready-to-use)
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
composição
with soy peptone
embalagem
single packed of 20 or 100 tubes per box
tube of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do tubo
17 mL
tube filling volume
10 mL
pH
5.2
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
Salmonella spp.
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.