1.46463
Mossel Broth
ready-to-use, bottle filling volume 100 mL
Sinônimo(s):
Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteria Enrichment Broth Mossel
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
USP
Nível de qualidade
descrição
For selective enrichment Enterobacteriaceae; Suitable for sterility testing
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
8 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
single packed of 10 bottles
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidade
125 mL
pH
7.2
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Enterobacter spp.
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use media
- Bottles with screw caps
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.