1.05394
Caldo de enriquecimento para enterobactérias Mossel Granucult®
According to ISO 21528; For microbiology
Sinônimo(s):
Caldo EE, caldo de enriquecimento para enterobactérias MOSSEL, Caldo de enriquecimento para enterobactérias, Caldo de enriquecimento para enterobactérias MOSSEL, Caldo de enriquecimento para enterobactérias
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 21528
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
45 g/L
densidade volumétrica
630 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
enterobacteriaceae
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Aspecto (cor): verde
valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo misto E. coli resp. Salmonella e E. faecalis.
Monocultura adicional de E. faecalis
Confirmação em ágar VRBD resp. ágar tríptico de soja
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Crescimento em ágar VRBD (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): >10 colônias
Crescimento em ágar VRBD (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): >10 colônias
Crescimento em ágar VRBD (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 colônias
Crescimento em ágar VRBD (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inibição total
Crescimento em ágar tríptico de soja (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inibição total
Colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): colônias rosas a vermelhas, com ou sem halo de precipitação
Colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): colônias rosas a vermelhas, com ou sem halo de precipitação
Colônias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): colônias rosas a vermelhas, com ou sem halo de precipitação
Colônias (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): colônias rosas a vermelhas, com ou sem halo de precipitação
Incubação:
Caldo EE: 24 ± 2 horas a 37 ± 1 °C aeróbio
Confirmação em ágar VRBD resp. ágar tríptico de soja: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C aeróbio
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3