1.00205
GranuCult® prime MacConkey (MAC) Agar
according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM ), according to EP, according to USP, according to JP
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to EP
according to ISO (21150, 21567, FDA-BAM )
according to JP
according to USP
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
adequação
selective for coliforms: Escherichia spp.
selective for coliforms: Salmonella spp.
selective for coliforms: Shigella spp.
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3