Key Documents
1.05404
Millipore
Ágar de sal de manitol vermelho de fenol GranuCult®
EP, USP, JP, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Ágar de sal de manitol, MSA, ágar de Chapman
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
granular
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 108 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
108 g/L
densidade volumétrica
770 kg/m3
aplicação(ões)
bioburden testing
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Staphylococcus spp. (pathogenic)
Descrição geral
O ágar de sal de manitol vermelho de fenol é uma versão modificada do ágar seletivo para o isolamento e a identificação presuntiva de Staphylococcus aureus. A composição do ágar de sal de manitol dá suporte ao crescimento de Staphylococcus aureus, enquanto o alto teor de 7,5% de sal inibe diversos outros microrganismos. A degradação do manitol em ácido está correlacionada à patogenicidade do S. aureus e, portanto, serve como um indicador para esta espécie. Alguns enterococos e vibriões halófilos também crescem no ágar de sal de manitol. Ao contrário da maioria dos outros estafilococos, o S. aureus é capaz de formar ácidos a partir do manitol. Portanto, eles constroem colônias amarelas com zonas amarelas. O S. capitis, S. simulans, S. carnosus, S. scuri, S. lentus e o S. gallinarum também são positivos para manitol.
Aplicação
O ágar de sal de manitol vermelho de fenol é usado para o isolamento e a identificação presuntiva de Staphylococcus aureus em fármacos ou alimentos não estéreis.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.