Documentos Principais
1.05403
Millipore
Caldo EE-MOSSEL GranuCult® prime (conf. EP/USP/JP harm.)
according to EP, according to USP, according to JP, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Caldo – Mossel para enriquecimento de Enterobacteriaceae, Caldo Mossel para enriquecimento de enterobactérias (EE), Caldo Mossel, Caldo de bile verde brilhante e glicose tamponado, Caldo para enriquecimento de Enterobacteriaceae conf. Mossel, E.E. Caldo
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
according to EP
according to JP
according to USP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
dry media (Keep tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
green
faixa de pH
7.0-7.4 (25 °C)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Staphylococcus spp.
Descrição geral
O caldo de enriquecimento de Enterobacteriaceae GranuCult® prime - Mossel foi projetado para enriquecimento seletivo de bactérias gram-negativas tolerantes a bile de produtos farmacêuticos não estéreis. D (positivo) A glicose melhora o crescimento de todas as Enterobacteriaceae positivas e negativas para lactose. A flora bacteriana associada indesejada é inibida completamente por bile bovina e verde brilhante. A forte capacidade de tamponamento do meio de cultura evita que o ácido formado mate a cultura.
Aplicação
O Caldo de enriquecimento de Enterobacteriaceae GranuCult® prime - Mossel é adequado para testes de esterilidade de substâncias, preparações e produtos, bem como um caldo de pré-enriquecimento para testes de microrganismos específicos ou determinações de contagem aeróbia total viável usando o método MPN em produtos farmacêuticos não estéreis.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): verde
valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Composição típica (g/litro): Peptona de gelatina 10,0; D(+)-glicose 5,0; bile bovina seca 20,0; verde brilhante 0,015; hidrogenofosfato dissódico di-hidratado 8,0; di-hidrogenofosfato de potássio 2,0
Teste de promoção do crescimento de acordo com o método harmonizado das farmacopeias EP, USP e JP.
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10-100
Inóculo no meio de referência (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 100
Crescimento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Crescimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Crescimento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ausência de crescimento
Incubação: 24 horas; 30-35 °C; S. aureus 48 horas
As informações acima são atuais no momento da publicação e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio (exceto para clientes com contrato de controle de alterações com a nossa empresa). As informações/formato podem ser alteradas em qualquer momento e de qualquer maneira, se questões internas da empresa ou regulamentos padrões assim o determinarem.
Outras notas
  • O caldo preparado é límpido e verde
  • , o valor de pH a 25°C está na faixa de variação de 7,0-7,4.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.