1.46023
HEIMPLATE Mannitol Salt Agar
Heimplate, plate diam. 90 mm, ICR Settle plate for long incubation in non-sterile pharmaceuticals -, for Staphylococcus spp.
Sinônimo(s):
MSA, Chapman Medium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
ICR Settle plate for long incubation in non-sterile pharmaceuticals -
embalagem
pack of 20-120 plates
fabricante/nome comercial
Heimplate
técnica(s)
microbiological culture: suitable
diâmetro da placa
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.4 ( in H2O)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Staphylococcus spp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.