Documentos Principais
1.46075
Millipore
Ágar HEIMPLATE R2A
Heimplate, EP, JP, ICR Settle Plate for long Incubation, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Ágar 2A de Reasoner
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
EP
JP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
embalagem
box of 20-120 plates
fabricante/nome comercial
Heimplate
técnica(s)
microbiological culture: suitable
diâmetro da placa
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.2 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
heterotrophic bacteria
Descrição geral
O ágar R2A (ágar 2A de Reasoner) foi elaborado para promover o crescimento de microrganismos que se desenvolvem em ambientes com poucos nutrientes, como a água. A quantidade reduzida de nutrientes no meio permite o crescimento de microrganismos aeróbios, heterotróficos, que são adaptados ao baixo teor de nutrientes. Cada placa de sedimentação tem 90 mm de diâmetro e os pacotes são embalados separadamente em bolsas transparentes de peróxido de hidrogênio impermeável (não irradiadas).
Aplicação
As placas de ágar R2A foram projetadas para a determinação da contagem microbiana total em água para injeção a granel, água de alta pureza e água purificada a granel.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1