1.46313
R2A Agar
Sinônimo(s):
Reasoner´s 2A agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
APHA
EP
JP
Nível de qualidade
descrição
For determination of heterotrophic total microbial count
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
10 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
250 mL
volume do frasco
200 mL , Filling volume
pH
7.2
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1