Documentos Principais
1.00416
Millipore
Ágar R2A
suitable for microbiology, GranuCult®
Sinônimo(s):
Ágar 2A de Reasoner
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
(US-EPA)
EP
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult®
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
18.2 g/L
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
heterotrophic bacteria
Descrição geral
O Ágar R2A é um meio de cultura com baixo teor de nutrientes que, em combinação com uma baixa temperatura de incubação e um tempo de incubação prolongado, é adequado para a recuperação de bactérias estressadas e tolerantes ao cloro da água potável. Na farmacopeia europeia (EP) 10.0, o ágar R2A é descrito para o monitoramento microbiológico da contagem microbiana total na água para água purificada a granel e para injeções de água a granel
Aplicação
O Ágar R2A é um meio nutriente para a determinação da contagem total de bactérias heterotróficas na água potável.
Características e benefícios
Prazo de validade prolongado de até cinco anos
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2