1.46022
HEIMPLATE MacConkey agar
Heimplate, pack of 20-120 plates, ICR Settle plate, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
MacConkey medium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 4.05
USP 62
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
ICR Settle plate
embalagem
pack of 20-120 plates
fabricante/nome comercial
Heimplate
técnica(s)
microbiological culture: suitable
diâmetro da placa
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.1 ( in H2O)
aplicação(ões)
pharmaceutical
surface monitoring
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
Descrição geral
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.