1.46815
Mossel Broth
Selective enrichment of Enterobacteriaceae from non-sterile pharmaceutical products, foodstuff, and other materials, pkg of (1 L in 1 L Bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Sinônimo(s):
Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Formulário
liquid
embalagem
pkg of (1 L in 1 L Bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
selective for enterobacteriaceae
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2