1.46694
ReadyTube® 10 RVS Broth
Suitable for the selective enrichment of Salmonella, pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
Sinônimo(s):
Rappaport Vassiliadis -Soya Broth, Rappaport Vassiliadis Medium
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 19250
ISO 6579
ISO 6785 I IDF 93
ISO FDIS 6579-1
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid (ready-to-use)
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
selective for Salmonella spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1