1.46622
ReadyTube® Modified Semi-Solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Medium
For the selective enrichment of samples for Salmonella sp. in accordance to ISO 6579, pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
Sinônimo(s):
MSRV Semi-solid Medium; Salmonella Enrichment Medium acc. to Rappaport and Vassiliadis
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 6579
Nível de qualidade
linha de produto
ReadyTube®
Formulário
semisolid
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of (12 mL in 17 mL tube with red cap (100 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
industrial qc
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for Salmonella spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2