Documentos Principais
1.05878
Millipore
Caldo GranuCult® tetrationato com novobiocina de MULLER-KAUFFMANN (base)
according to ISO 6579, selective for Salmonella spp.
Sinônimo(s):
Caldo MKTTn, Suplemento MKTT novobiocina, Suplemento seletivo novobiocina
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 11133
according to ISO 6579
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective for Salmonella spp.
Descrição geral
O caldo MKTTn (tetrationato com novobiocina de MULLER-KAUFFMANN) (base) é um meio seletivo adequado para o enriquecimento e isolamento de Salmonella. O tetrationato no caldo inibe o crescimento de coliformes e outras bactérias entéricas. Ele é produzido a partir de tiossulfato pela adição de iodo ao meio de cultura. Salmonella, Proteus e algumas outras espécies de bactérias podem reduzir o tetrationato. O carbonato de cálcio tampona o ácido sulfúrico que é gerado na redução do tetrationato. A bile promove o crescimento da Salmonella, mas inibe amplamente as bactérias associadas. O verde brilhante e a novobiocina inibem o crescimento de bactérias principalmente gram positivas.
Aplicação
O caldo MKTTn (tetrationato com novobiocina de MULLER-KAUFFMANN) (base) é usado para enriquecimento seletivo de Salmonella em alimentos, rações e outros materiais.
Nota de análise
Aspecto (transparência): turvo com sedimentos
Aspecto (cor): verde
valor de pH (25 °C): 7,8-8,2
Teste de promoção de crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Inóculo misto de Salmonella, E.coli e P. aeruginosa
Adicionalmente monocultura de E.coli e E.faecalis
Confirmação em ágar de XLD resp. ágar tríptico de soja
Inóculo no meio de referência (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≤ 100
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 1000
Inóculo no meio de referência (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 1000
Crescimento em ágar de XLD (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): >10 colônias
Crescimento em ágar de XLD (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): >10 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): <100 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): <100 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): <10 colônias
Crescimento em ágar tríptico de soja (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): <10 colônias
Incubação:
Caldo MKTTn (tetrationato com novobiocina de MULLER-KAUFFMANN): 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C aeróbio
Confirmação em ágar de XLD resp. ágar tríptico de soja: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C aeróbico
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4