1.05289
SLANETZ and BARTLEY agar (base)
acc. ISO 7899 GranuCult
Sinônimo(s):
Membrane filtration Enterococcus selective agar
forma
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
solubilidade
41.5 g/L
densidade volumétrica
580 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Enterococcus spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3