1.13116
Ágar extrato de levedura GranuCult®
ISO 6222, for yeasts, for molds, suitable for microbiological culture
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Produtos recomendados
Agency
ISO 6222
USDA-FSIS
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA (BAM)
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
molds
yeasts
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ágar extrato de levedura é um meio granulado para contagem total de microrganismos em água e outros materiais. Os grânulos asseguram uma dissolução rápida e uniforme em água. Eles também previnem a aglutinação do meio e a inalação de pó suspenso no ar. Extrato de levedura e peptona fornecem compostos nitrogenados, vitaminas do complexo B e outros nutrientes de crescimento. Este meio não contém nenhum inibidor nem indicador e é relativamente rico em seus nutrientes.
Aplicação
O ágar extrato de levedura é recomendado para determinar o conteúdo microbiano total em água e outros materiais.
Nota de análise
Aspecto (transparência): transparente
Aspecto (cor): amarelada a marrom-amarelada
Valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Incubação: 44 ± 4 horas a 36 ± 2 °C aeróbia
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo no meio de referência (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Contagem de colônias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70%
Incubação: 68 ± 4 horas a 20-25 °C aeróbia
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo no meio de referência (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Contagem de colônias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM00025)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70%
Uma taxa de recuperação de 70% é equivalente a um valor de produtividade de 0,7.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Meios de referência: Ágar extrato de levedura
Aspecto (cor): amarelada a marrom-amarelada
Valor de pH (25 °C): 7,0-7,4
Teste de promoção do crescimento de acordo com a versão atual da norma DIN EN ISO 11133.
Incubação: 44 ± 4 horas a 36 ± 2 °C aeróbia
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo no meio de referência (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Contagem de colônias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70%
Incubação: 68 ± 4 horas a 20-25 °C aeróbia
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inóculo no meio de referência (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inóculo no meio de referência (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inóculo no meio de referência (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Contagem de colônias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Contagem de colônias (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Contagem de colônias (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM00025)):
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70%
Recuperação no meio de teste (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70%
Uma taxa de recuperação de 70% é equivalente a um valor de produtividade de 0,7.
As contagens de colônias indicadas resultam da soma de uma determinação tripla.
Meios de referência: Ágar extrato de levedura
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3