Documentos Principais
1.06637
Supelco
Sulfato de sódio
anhydrous, coarse granules for analysis EMSURE® ACS
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-820-9
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
884 °C (lit.)
solubilidade
200 g/L
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1400‑1600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Removal of Sodium Sulfate from Iron Phosphate: Sodium sulfate is also involved in methods for removing impurities from chemical compounds. A recent study focused on developing a method to remove sodium sulfate from iron phosphate, an essential process in the production of high-purity materials for various industrial applications. This research highlights the importance of sodium sulfate in refining chemical processes and improving the quality of industrial products (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 5.2 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (250-2000 µm): ≥ 85 %
Corresponds to ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.