89986
Universal Differential ChromoSelect Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 13.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 4.0 g/L
chromogenic mixture, 2.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 15.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?