Documentos Principais
68067
Millipore
Candida Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Candida spp.
Descrição geral
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Candida species from mixed cultures.
Aplicação
for selective isolation of Candida species from mixed cultures
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Gentamicin 50 mg
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)