Y0000420
Cefotaxime acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefotaxime
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefotaxime
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=N\[C@@H]2[C@@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)COC(=O)C)\[O-])N
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m0./s1
chave InChI
AZZMGZXNTDTSME-XJTDMATHSA-M
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)