72678
Bile esculin azide agar ISO 7899-2:2000
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 7899-2:2000
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
bacteriological agar, 15.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
ox bile, 10.0 g/L
peptone, 3.0 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tyrptone, 17.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH final
7.1±0.1 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
Enterococcus spp.
Streptococcus spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)