60786
King Agar B
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 16266:2006
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 10 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 1.5 g/L
magnesium sulfate, 1.5 g/L
mixed peptone, 20 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Aplicação
Nota de preparo
Optional CFC Selective Supplement (Cat. No. 53477) can be added to make the media selective.
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?