14305
Motility Nitrate Medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 7937:2004
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioChemika
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 3 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.5 g/L
galactose, 5 g/L
gelatin peptone (pancreatic), 5 g/L
meat extract, 3 g/L
potassium nitrate, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | growth & motility: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
nonselective and differential for Clostridium spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?