Documentos Principais
73831
Millipore
Tinsdale Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Diphtheria Virulence Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Corynebacterium spp.
Componentes
(1 vial of each is sufficient for 1000 mL medium)
Tinsdale Supplement part A (Cat. No. 74933): horse serum 100ml
Tinsdale Supplement part B (Cat. No. 66784): potassium tellurite (1% after diluting in 30 ml water) 1ml
Nota de análise
Tinsdale Supplement is used together with Tinsdale Agar Base for the primary isolation and identification of Corynebacterium diptheriae.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)