95760
Yersinia Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
CIN Agar, Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 10273:2017
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 12.5 g/L
crystal violet, 0.001 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L
D-mannitol, 20 g/L
mixed peptone, 20 g/L
neutral red, 0.03 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium pyruvate, 2 g/L
yeast extract, 2 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective for Yersinia spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?