Documentos Principais
75258
Millipore
Yersinia Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
CTN Selective Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Yersinia spp.
Aplicação
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Yersinia enterocolitica.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Cefsulodin 7.5 mg, Triclosan 2 mg, Novobiocin 1.25 mg
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)