68022
Y. enterocolitica Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Y. enterocolitica chromogenic supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile; 0.45 μm filtered
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
sterile water: 100 mg/mL
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for bacteria: Yersinia enterocolitica
Descrição geral
Aplicação
Componentes
(1 vial is sufficient for 5 L of final media)
Selective mix 0.5g
Nota de preparo
- Prepare a stock solution of the supplement: Add 100 mg to 1 mL of purified water.
- Swirl well until complete dissolution. Filter sterilize at 0.45 μm.
- Warning 2: This supplement stock solution should be used immediately after Preparation, or can be stored at -20 °C and used within 15 days.
- Add 1 mL of the prepared supplement solution to 1 L of the prepared Y. enterocolitica Millichrome™ plus Agar base cooled at 45-50 °C +/- 2 °C.
- Swirl gently to homogenize.
- Pour into sterile Petri dishes.
Nota de análise
Informações legais
suplemento
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)