Key Documents
80507
Millipore
Bile esculin disks
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Esculin Bile Disks
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
linha de produto
BioChemika
Nível de qualidade
forma
disc
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Streptococcus spp.
Descrição geral
Used for rapid detection of esculin hydrolysis in presence of bile for differentiating group D streptococci from non-group D streptococci. Group D streptococci hydrolyzes the esculin to esculetin and dextrose. Esculetin reacts with an iron salt such as ferric citrate to form a blackish-brown colored complex.
Componentes
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with esculin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.