67651
Y. enterocolitica Millichrome™ plus Agar Base
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Yersinia chromogenic agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
dry heat compatible
Formulário
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic Mix, 1.3 g/L
Chromogenic mix, 1.3 g/L
Peptones, 20.0 g/L
Salts, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
MilliChrome™
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25.0 °C)
solubilidade
deionized water: 41.3 g/L
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective for bacteria: Yersinia enterocolitica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
- Disperse slowly 41.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly. DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
- Cool in a water bath to 45-50 °C +/- 2 °C.
- Step 2 (Preparation of the Y. enterocolitica Millichrome™ plus Supplement)
- Prepare a stock solution of the supplement: Add 100 mg to 1 mL of purified water.
- Swirl well until complete dissolution. Filter sterilize at 0.45 μm.
Step 3 (Mixing of the prepared base and the prepared supplement)
- Add 1 mL of the prepared supplement solution to the prepared base cooled at 45-50 °C +/- 2 °C.
- Swirl gently to homogenize.
- Pour into sterile Petri dishes.
- Let it solidify and dry.
Nota de análise
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)