Documentos Principais
43065
Supelco
Spinetoram solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
720 days
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
aplicação(ões)
cannabis testing
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Outras notas
Check out our entire range of pesticide mixes for Cannabis testing
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)